Learn More
Buerkle™ HDPE, Compact Jerry Can (Electroconductive) with Threaded Connector
Codice prodotto. 16329541 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16329541
Marca: Buerkle™ 04352105
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
For Use With: For use in explosion-proof areas; Closure Material: HDPE; Color: Black
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • With or without threaded connector 3/4 in.
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 l
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Colore Black
Descrizione Canister
Dimensioni (L x P x A) 335 x 125 x 335 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) For Use in Explosion-Proof Areas
Da utilizzare con (apparecchiatura) StopCock PA
Graduazioni Liter
Altezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Anti-static HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can
Larghezza (sistema imperiale) 4.92 in.
Larghezza (sistema metrico) 125 mm