Learn More
Buerkle™ HDPE, Compact Jerry Can Set (Electroconductive)
Codice prodotto. p-9072038 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 l
10 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16379531
Marca: Buerkle™ 04350005
For Use With: For use in explosion-proof areas; Closure Material: HDPE; Color: Black
  • HDPE, black, anti-static
  • For use in explosion-proof areas
  • For dispensing and storing combustible and highly flammable liquids
  • Set consists of a compact jerrycan and a StopCock PA
  • Due to its narrow width, the canister requires very little room
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.32 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Colore chiusura Black
Materiale chiusura HDPE
Colore Black
Descrizione Canister
Dimensioni (L x P x A) 335 x 65 x 335 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) For Use in Explosion-Proof Areas
Da utilizzare con (apparecchiatura) Canister Support
Graduazioni Liter
Altezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Altezza (sistema metrico) 335 mm
Include StopCock PA
Lunghezza (sistema imperiale) 13.19 in.
Lunghezza (sistema metrico) 335 mm
Materiale Anti-static HDPE
N. per confezione 1 Ea.
Product Type Jerry Can Set
Larghezza (sistema imperiale) 2.56 in.
Larghezza (sistema metrico) 65 mm