Learn More
Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps
Codice prodotto. 10470163
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10470163
Marca: Kartell™ 0091400
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed to allow small qualtities of samples to be taken out without interfering with the internal shoulders of the container. Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps excellent chemical resistance make it ideal for storing mercury.
  • Ideal for storing mercury
  • Leakproof
  • Sturdy
  • Heavy walled
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Capacità (sistema metrico) 90 mL
Diametro (sistema metrico) interno 50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff, Storing Mercury
Include Screw Cap
Materiale LDPE
Quantità 10/Pk.
Spessore (sistema metrico) 2.2 mm
Peso (sistema metrico) 44 g
Colore chiusura Bianco
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 63.4 mm
Product Type Sample Container
Materiale chiusura HDPE
Diametro (sistema metrico) 54.5 mm
Tipo di chiusura Screw Cap