Learn More
Kartell™ HDPE Containers with Screw Caps
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 mL
10 mL
30 mL
90 mL
180 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Ideal for storing mercury
- Leakproof
- Sturdy
- Heavy walled
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 30 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno | 31 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff, Storing Mercury |
| Include | Screw Cap |
| Materiale | LDPE |
| Quantità | 10/Pk. |
| Spessore (sistema metrico) | 2 mm |
| Peso (sistema metrico) | 22 g |
| Colore chiusura | Bianco |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |