Learn More
Kautex™ Flacone contagocce in HDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
25 ml
50 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
- Suitable for Adhesives
- HDPE
- Natural Color
- Round
- Without Closure
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 10 ml |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 12.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Indicato per adesivi |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Product Type | Flacone contagocce |
| Diametro (sistema metrico) | 24 mm |