Learn More
Buerkle™ HDPE Electrically Conductive Canister, UN Approval
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
20 L
30 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Constructed with electrically conductive HDPE for preventing ignition sources.
- Capable of diverting a charge (surface resistance <109 ohms) and can be earthed
- Suitable for use with flammable liquids.
- HDPE, capable of diverting a charge
- With carrying handle and screw cap
- With UN approval for transport
- Stackable
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 5.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 20 L |
| Certificazione/Conformità | UN approval for transport |
| Dimensione chiusura | DIN 61 |
| Colore | Black |
| Dimensioni (L x P x A) | 300 x 200 x 495 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Can be Earthed, Which Makes Them Suitable for Use with Flammable Liquids |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 495 mm |
| Include | Carrying handle, screw cap |
| Vedi altri risultati |