Learn More
Kartell™ Imbuto per uso generico in HDPE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
80 mm
110 mm
130 mm
Diametro (sistema metrico) gambo:
14.7 mm
20 mm
13 mm
Lunghezza (sistema metrico) gambo:
27 mm
38 mm
43 mm
Capacità (sistema metrico):
100 mL
300 ml
450 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
Manufactured from HDPE for optimum strength and chemical resistance. Kartell™ HDPE General Purpose Funnels provide safety and precision in filling bottles in the laboratory.
- Suitable for a wide range of liquids
- Upstand on rim reduces potential overflow
- Outer ribbing eliminates back pressure
- Hanging eye for storage
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 130 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 450 ml |
| Diametro (sistema metrico) gambo | 20 mm |
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con (applicazione) | Adatto per un'ampia gamma di liquidi |
| Lunghezza (sistema metrico) gambo | 43 mm |