Learn More
Kartell™ HDPE Industrial Tank
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2 L
5 L
10 L
Dimensione chiusura:
GL45
GL51
Dimensione della confezione:
pezzi 24
pezzi 40
pezzi 48
Descrizione
- Features a standardized industrial packaging design
- Useful in everyday laboratory practice
- Made of High Density PE food grade
- Includes a comfortable handle
- Features a secure seal-cap following DIN recommendations
- It's conform to UN regulation on transportation of dangerous and toxic liquids and is suitable for road (ADR-RID), sea (IMO-IMDG) and air (IATA-ICAO) transport
Specifica
Specifica
| Dimensione chiusura | GL51 |
| Chiusura | Seal-cap |
| Materiale | HDPE |
| Capacità (sistema metrico) | 10 L |
| Lunghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 225 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 195 mm |
| N. per confezione | 24 |