Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. 10613693 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10613693
Marca: Buerkle™ 14270020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Canister for storage or transport. Canister with UN transport approval and tamper-evident seal.
  • For storage or transport
  • HDPE
  • With UN approval for transport
  • Screw lid without drain valve is included, screw lid with drain valve available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 5.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 20 l
Certificazione/Conformità Approvazione UN 3H1/X1.9/250
Dimensione chiusura 1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60
Tipo di chiusura Coperchio a vite, antimanomissione
Colore Blue
Diametro (sistema metrico) interno collo 48.5 mm
Dimensioni (L x P x A) 290 x 246 x 385 mm
Dimensioni (L x P) 290 x 246 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per conservazione o trasporto
Altezza (sistema metrico) con chiusura 385 mm
Include Coperchio a vite
Lunghezza (sistema metrico) 290 mm
Materiale HDPE
Mouth Style S60 Thread
Product Type Tanica
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema metrico) 246 mm