Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For storage or transport
- HDPE
- With UN approval for transport
- Screw lid without drain valve is included, screw lid with drain valve available as accessory
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 7.9 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 30 L |
| Certificazione/Conformità | Approvazione UN 3H1/X1.9/250 |
| Dimensione chiusura | 1427-9106, Orig. Screw Cap DIN60 |
| Tipo di chiusura | DIN 60 |
| Colore | Blue |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 48.5 mm |
| Dimensioni (L x P x A) | 320 x 284 x 435 mm |
| Dimensioni (L x P) | 320 x 284 mm |
| Vedi altri risultati |