Learn More
Buerkle™ HDPE, Jerry Can
Codice prodotto. p-7230555 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2,5 l
5 l
10 L
20 l
30 L
Dimensioni (L x P x A):
153 x 115 x 208 mm
190 x 145 x 251 mm
230 x 190 x 310 mm
290 x 246 x 385 mm
320 x 284 x 435 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 16339541
Marca: Buerkle™ 14270002
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Canister for storage or transport. Canister with UN transport approval and tamper-evident seal.
  • For storage or transport
  • HDPE
  • With UN approval for transport
  • Screw lid without drain valve is included, screw lid with drain valve available as accessory
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Capacità (sistema imperiale) 0.66 gal.
Capacità (sistema metrico) 2,5 l
Certificazione/Conformità UN approval 3H1/Y1.6/150
Colore chiusura Red
Dimensione chiusura DIN45
Tipo di chiusura DIN45
Colore Transparent
Descrizione Canister
Dimensioni (L x P x A) 153 x 115 x 208 mm
Dimensioni (L x P) 153 x 115 mm
Monouso Reusable
Da utilizzare con (applicazione) UN-Transport
Altezza (sistema imperiale) 5.53 in.
Altezza (sistema metrico) 208 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 6.02 in.
Lunghezza (sistema metrico) 153 mm
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can
Forma Quadrato
Sterilità Non-sterile
Larghezza (sistema imperiale) 5.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 115 mm