Learn More
Gosselin™ HDPE, Jerry Can with Cap (Non-Sterile)
Codice prodotto. 11830852
Click to view available options
:
Capacity: 10L; Height: 372mm
Codice prodotto. 11830852
Marca: Gosselin™ JCP1001
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use With: For environmental, industrial uses; Closure Material: HDPE
  • 2.5L size has molded graduations, a bowed neck and a red leakproof cap with an impervious seal
  • 5L size has a red security cap without a seal
  • 10L size has a leakproof cap with an impervious seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 2.6 gal.
Capacità (sistema metrico) 10 L
Certificazione/Conformità EC N°1935/2004
Colore chiusura White
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Screw Cap with Wad
Descrizione Non-sterile
Diametro (sistema metrico) interno collo 45 mm
Da utilizzare con (applicazione) For environmental, industrial uses
Include Leakproof cap with an impervious seal
Materiale HDPE
Product Type Jerry Can