Learn More
Gosselin™ Tanica in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11826840
Click to view available options
:
Capacity: 2.5L; 220L x 160W x 105mmH
Codice prodotto. 11826840
Marca: Gosselin™ JCP201
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use With: For environmental, industrial uses; Closure Material: LDPE
  • 2.5L size has molded graduations, a bowed neck and a red leakproof cap with an impervious seal
  • 5L size has a red security cap without a seal
  • 10L size has a leakproof cap with an impervious seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 0.7 gal.
Capacità (sistema metrico) 2.5 l
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004
Colore chiusura Red
Materiale chiusura LDPE
Tipo di chiusura Screw Cap with Wad
Descrizione Non-sterile
Diametro (sistema metrico) interno collo 26 mm
Dimensioni (L x P x A) 220 x 160 x 105 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per usi ambientali e industriali
Graduazioni
Altezza (sistema metrico) con chiusura 105 mm
Include Tappo a tenuta ermetica con guarnizione resistente
Lunghezza (sistema metrico) 220 mm
Materiale HDPE
Product Type Tanica
Larghezza (sistema metrico) 160 mm