Learn More
Gosselin™ Tanica in HDPE naturale Gosselin™
Codice prodotto. 11723124
Click to view available options
:
Capacity: 5L; 130L x 183W x 288mmH
Codice prodotto. 11723124
Marca: Gosselin™ JCP501
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
For Use With: For environmental, industrial uses; Closure Material: HDPE
  • 2.5L size has molded graduations, a bowed neck and a red leakproof cap with an impervious seal
  • 5L size has a red security cap without a seal
  • 10L size has a leakproof cap with an impervious seal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema imperiale) 1.3 gal.
Capacità (sistema metrico) 5 l
Certificazione/Conformità CE N°1935/2004, ISO 11137
Colore chiusura Red
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Tappo a vite antimanomissione con batuffolo
Descrizione Sterile by irradiation
Diametro (sistema metrico) interno collo 32 mm
Dimensioni (L x P x A) 130 x 183 x 288 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per usi ambientali e industriali
Altezza (sistema metrico) con chiusura 288 mm
Include Tappo di sicurezza senza tenuta
Lunghezza (sistema metrico) 130 mm
Materiale HDPE
Product Type Tanica
Larghezza (sistema metrico) 183 mm