Learn More
Buerkle™ HDPE Lid for Round Tub
Codice prodotto. 10422372 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) esterno:
370 mm
460 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10422372
Marca: Buerkle™ 34820751
Only null left
Add to basket
Add to basket
Buerkle™ HDPE Lid for Round Tub is suitable for use with Buerkle™ Tubs.
  • Accessory for round tubs
  • Chemical resistance
  • Suitable for food
  • Made of HDPE
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Product Type Lid
Materiale Polyethylene
Diametro (sistema metrico) esterno 460 mm
Da utilizzare con (apparecchiatura) For Round Tubs
Quantità 1 Ea.