Learn More
Masterflex™ Raccordo scanalato per adattatore filettato maschio in HDPE
Click to view available options
Da utilizzare con:
1/4 x 3/16 in. tubing I.D.
1/8 x 3/16 in. tubing I.D.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Adapts from a NPT male thread to a hose barb
- Designed for quick and easy assembly without tools
- Very Good chemical resistance
- Temp range: - 53 to 65°C
- Sterilize by ethylene oxide
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Da utilizzare con | 1/8 x 3/16 in. tubing I.D. |
| Quantità confezione | 1 ciascuno |
| Product Type | Adattatore portagomma |