Learn More
VITLAB™ Misurino in HDPE
Codice prodotto. 10097141
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
15 mL
65 mL
110 mL
350 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
pezzi 6
Codice prodotto. 10097141
Marca: VITLAB™ 40393
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
  • Conical in shape with tapered filling edge
Specifica
Capacità (sistema metrico) 110 mL
Colore Natural
Product Type Measuring Scoop
Da utilizzare con (applicazione) Suitable as weighing
Materiale HDPE