Learn More
VITLAB™ Misurino in HDPE
Use these corrosion resistant scoops for applications in the food industry. VITLAB™ HDPE Measuring Scoops are lighter than metal, don’t dent and feature good chemical resistance.
5.25€ - 22.40€
Specifica
Product Type | Measuring Scoop |
---|---|
Materiale | HDPE |
Tipo di parte inferiore | Conical |
Colore | Natural |
Da utilizzare con (applicazione) | Suitable as weighing |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10097141
|
VITLAB™
40393 |
110 mL |
20.55€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 10-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10502322
|
VITLAB™
40593 |
350 ml |
22.40€
pezzi 6 |
Spedizione stimata: 24-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10390621
|
VITLAB™
40293 |
65 mL |
14.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10106550
|
VITLAB™
40093 |
15 mL |
8.30€
pezzi 12 |
Spedizione stimata: 14-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10047520
|
VITLAB™
40593 |
350 ml |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||||
Descrizione
- Conical in shape with tapered filling edge
Specifica
Measuring Scoop | |
Conical | |
Suitable as weighing |
HDPE | |
Natural |