Learn More
VITLAB™ HDPE Measuring Scoops
Codice prodotto. 10409392
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
25 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 10409392
Marca: VITLAB™ 40193
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Capacità (sistema metrico) 25 mL
Colore Natural
Product Type Measuring Scoop
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 135 mm