Learn More
Kautex™ Bottiglia dal collo medio in HDPE
Codice prodotto. 10031572
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 140
pezzi 250
pezzi 480
pezzi 64
Codice prodotto. 10031572
Marca: Kautex™ 2000770067
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Manufactured with HDPE for stability, strength and opacity. Kautex™ High Density Polyethylene Medium Mouth Bottles have an embossed graduated scale for permanent accurate measurement.
  • Multi-purpose bottles for laboratories and industry
  • Embossed contents scale
  • Easy to fill and clean, leak-proof
  • PP screw closure
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 24 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, invio di campioni, trasporto, spedizione e conservazione
Materiale HDPE
N. per custodia Cassa da 10
N. per confezione 1 ciascuno
Imballaggio Bottiglia
Quantità 1 ciascuno
Closure Included
Graduated Sì
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 129.5 mm
Product Type Bottiglia
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Diametro (sistema metrico) 61 mm
Tipo di chiusura Tipo a vite