Learn More
Kautex™ Bottiglia dal collo medio in HDPE
Codice prodotto. p-8013576
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
19 mm
24 mm
30.8 mm
39.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 140
pezzi 250
pezzi 480
pezzi 64
Codice prodotto. 17878097
Marca: Kautex™ 2000770066
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Manufactured with HDPE for stability, strength and opacity. Kautex™ High Density Polyethylene Medium Mouth Bottles have an embossed graduated scale for permanent accurate measurement.
  • Multi-purpose bottles for laboratories and industry
  • Embossed contents scale
  • Easy to fill and clean, leak-proof
  • PP screw closure
Application:
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 19 mm
Da utilizzare con (applicazione) Erogazione, invio, spedizione, trasporto e conservazione dei campioni. Consente di proteggere i materiali sensibili dalla trasmissione della luce UV
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per custodia 480
Quantità 1 ciascuno
Closure Included
Graduated Sì
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 99.5 mm
Product Type Bottiglia dal collo medio
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 25 mm
Diametro (sistema metrico) 46 mm
Tipo di chiusura Chiusura a vite