Learn More
Buerkle™ HDPE Multi-Bottles with Polypropylene Screw Cap
Codice prodotto. 15237883 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15237883
Marca: Buerkle™ 03010100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Bottle for universal use. The medium-sized bottle opening ensures good filling and safe pouring
  • Bottle HDPE, lid PP
  • Embossed contents scale
  • Absolutely leakproof
  • With screw cap
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 19 mm
Materiale HDPE
Quantità 20/Pk.
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 28 mm
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 99.5 mm
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 46 mm
Tipo di chiusura Screw Cap