Learn More
Kautex™ HDPE Narrow Neck Bottle, Black
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 120
pezzi 64
Descrizione
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- UN approved for liquids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 ml |
| Colore | Nero |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28.7 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 120/Cs. |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | Bottle |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Certificazione/Conformità | UN 3H1/X1.9/250 |
| Bocca | Stretta |
| Vedi altri risultati |