Learn More
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap
Codice prodotto. 10234462
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 20
pezzi 30
pezzi 50
Codice prodotto. 10234462
Marca: Kartell™ 1570000
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Kartell™ Narrow Neck Bottle with White Tamper-Evident Cap features sloping shoulders to reduce the tendency for residue deposits.
narrow neck, HDPE, with tamper evident secure cap, 50mL
Specifica
Capacità (sistema metrico) 50 mL
Colore Translucent
Diametro collo esterno (sistema metrico) 17.5mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Include Tamper evident cap
Materiale HDPE
Numero stopper 22/410
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 22/410
Colore chiusura White
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 84 mm
Product Type Narrow Mouth Bottle
Diametro (sistema metrico) 36 mm
Tipo di chiusura Tamper-evident Screw Cap