Learn More
Kartell™ Heavy-Walled Narrow Neck Carboy Bottles, HDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
10 L
25 L
50 L
Dimensione della confezione:
pezzi 2
pezzi 4
Descrizione
- Very resistant
- O-ring seal cap make it leakproof
- The cap can be wired down for added safety
- Includes carrying handles
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 13 galloni |
| Capacità (sistema metrico) | 50 L |
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Descrizione | With O-ring seal cap |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 79.5 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 350 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for food stuffs |
| Altezza (sistema metrico) con chiusura | 700 mm |
| Include | Closure, Carrying Handles |
| Vedi altri risultati |