Learn More
Buerkle™ Narrow-necked square bottle
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE, transparent, shatterproof
- Special labelling area for labels or manual lettering
- Leakproof
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 mL |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 33 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 43 mm |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 18 mm |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 77 mm |