Learn More
Buerkle™ Narrow-necked square bottle
Codice prodotto. p-8002227 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 mL
50 mL
100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10785164
Marca: Buerkle™ 03310020
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Cost-effective square bottle for packing and storing of liquids, powders and granules.
  • HDPE, transparent, shatterproof
  • Special labelling area for labels or manual lettering
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 20 mL
Colore Transparent
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 27 mm
Quantità 1
Larghezza (sistema metrico) 27 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 18 mm
Closure Included
Bocca Stretta
Altezza (sistema metrico) 51 mm