Learn More
Buerkle™ HDPE Narrow Necked Square Bottle with Screw Cap
Codice prodotto. 15495574 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15495574
Marca: Buerkle™ 03320100
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ HDPE Narrow Necked Square Bottle with Screw Cap is a cost-effective bottle for packing and storing of liquids.
  • HDPE, transparent, shatterproof
  • Special labelling area for labels or manual lettering
  • Suitable as a disposable bottle
  • Leakproof
  • With screw cap
  • Dropper cap 0300-3018 is available but sold separately
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Colore Transparent
Descrizione Excludes dropper cap 0300-3018
Dimensioni (L x P x A) 41 x 33 mm
Diametro (sistema metrico) interno collo 13 mm
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs
Include Tappo a vite
Materiale HDPE
Lunghezza (sistema metrico) 41 mm
Quantità 1
Larghezza (sistema metrico) 33 mm
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 18 mm
Colore chiusura Transparent
Closure Included
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 113 mm
Product Type Square Narrow Mouth Bottle
Materiale chiusura HDPE
Tipo di chiusura Screw Cap