Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto rettangolare in HDPE trasparente
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 108
pezzi 205
pezzi 381
pezzi 648
Descrizione
- High stability, ribbed sides for secure grip
- Rectangular, natural color
- Caps are not included; sold separately
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1 L |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 19 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Conservazione, confezionamento, distribuzione, spedizione |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | Stretto |
| Closure Included | No |
| Bocca | Stretta |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 222.5 mm |
| Vedi altri risultati |