Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto rettangolare in HDPE trasparente
Codice prodotto. 17878117
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 L
0.25 L
0.5 L
1 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 108
pezzi 205
pezzi 381
pezzi 648
Codice prodotto. 17878117
Marca: Kautex™ 2000070520
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • High stability, ribbed sides for secure grip
  • Rectangular, natural color
  • Caps are not included; sold separately.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.1 L
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 12.9 mm
Da utilizzare con (applicazione) Storage, Packaging, Dispensing, Mailing
Materiale HDPE
Finitura collo Narrow
Closure Included No
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 110.5 mm
Product Type Narrow Neck Bottle