Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
Codice prodotto. 11968389
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
0.1 l
0.25 l
0.5 l
1 l
2.5 l
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 122
pezzi 247
pezzi 27
pezzi 544
pezzi 72
Codice prodotto. 11968389
Marca: Kautex™ 2000083970
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 0.1 l
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 17 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Materiale HDPE
Finitura collo Stretto
Closure Included No
Bocca Stretta
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 108 mm
Product Type Bottiglia a collo stretto
Diametro (sistema metrico) 45 mm