Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo stretto quadrata in HDPE trasparente
In HDPE, per garantire resistenza e durata. Le bottiglie quadrate a bocca stretta Kautex™ in HDPE sono facilmente stoccabili e risparmiano spazio in laboratorio grazie alla loro forma.
Marca:  Kautex™ 2000083970
Dettagli aggiuntivi : Peso : 10.88000kg
Codice prodotto. 17818157
  • 962.00€ / pezzi 544
Spedizione stimata: 08-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Descrizione
Descrizione
  • Square cross-section
  • Recessed labelling field
  • No cap. Four types of closures available separately
  • Ideal for liquids, leak-proof
Application:
  • packaging
  • sending samples
  • transport
  • storage
Specifica
Specifica
Bottiglia a collo stretto
45 mm
Incolore
Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Stretto
Imboccatura stretta
108 mm
0.1 l
17 mm
HDPE
No
Quadrato