Learn More
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps
Codice prodotto. 16164537 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
125 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
1250 mL
Finitura collo:
38-400
43-400
53-400
Quantità:
116 Pk.
12 Pk.
168 PK.
24 Pk.
48 Pk.
6 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 116
pezzi 12
pezzi 168
pezzi 24
pezzi 48
pezzi 6
Codice prodotto. 16164537
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Fisherbrand™ HDPE Oblong Bottles with Polypropylene Caps provide good chemical resistance with a wide mouth opening that is ideal for storing solids.
  • Natural HDPE Wide Mouth Oblong Bottles offer a space saving design for the workbench.
  • Bottles feature a wide mouth opening, ideal for sampling solids and powders.
  • HDPE provides an excellent moisture barrier and are impact resistant.
  • Ideal for high-speed filling, demanding pharmaceutical specifications and rough handling when shipping.
  • HDPE provides moisture barrier and are impact resistant
  • Polypropylene closures with foamed polyethylene liners offer good chemical resistance including acids, alcohols, alkalis, aqueous products, cosmetics, household oils and solvents
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1250 mL
Colore Natural
Materiale HDPE
Quantità 6 Pk.
Colore chiusura Bianco
Finitura collo 53-400
Closure Included
Bocca Larga
Product Type Oblong Bottle
Rivestimento interno chiusura Polyethylene Foam
Materiale chiusura Polypropylene
Dimensione chiusura 53-400 mm