Learn More
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 500
Descrizione
- No risk of cross-contamination or carry-over
- No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
- Transparent polyethylene construction
- Inert to biological fluids and most acids
- Soft, elastic bulb
- Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
- Clearly visible embossed graduations
- BSE-free
- Can be used for food
Specifica
Specifica
| Materiale | HDPE |
| Sterilità | Non-sterile |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi degli alimenti |
| Include | Puntale di aspirazione capillare |
| Quantità | Confezione da 500 |
| Volume (sistema metrico) | 3 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 155 mm |
| Tipo | Pipetta Pasteur |