Learn More
Ratiolab™ Pipetta Pasteur in HDPE
Codice prodotto. p-8012526
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 ml
1.5 mL
3 ml
6 mL
10 ml
Lunghezza (sistema metrico):
144 mm
148 mm
150 mm
155 mm
230 mm
300 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 400
pezzi 500
Codice prodotto. 10799823
Marca: Ratiolab™ 2600181
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pipets for simple and safe liquid handling. Ratiolab™ HDPE Pasteur Pipets feature a low affinity surface which reduces the loss of cells and valuable proteins through binding.
  • No risk of cross-contamination or carry-over
  • No danger of glass breakage with the resulting danger of infectious material escaping
  • Transparent polyethylene construction
  • Inert to biological fluids and most acids
  • Soft, elastic bulb
  • Burr-free orifice for neat, clean and precise dispensing
  • Clearly visible embossed graduations
  • BSE-free
  • Can be used for food
Specifica
Materiale HDPE
Sterilità Non-sterile
Da utilizzare con (applicazione) Analisi degli alimenti
Include Aspiratore di precisione e sfera di aspirazione
Quantità Confezione da 500
Volume (sistema metrico) 1 ml
Lunghezza (sistema metrico) 144 mm
Tipo Pipetta Pasteur