Learn More
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Bottle HDPE transparent, closure PP
- Ø
- Cost-effective and shapely
- Handy round bottles with snap-action hinged lid
- Sampling possible per portion
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Colore | Transparent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Suitable for Use with Foodstuffs |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 22 mm |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 221 mm |
| Dimensione chiusura | 3 mm |
| Vedi altri risultati |