Learn More
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 50
Descrizione
- Bottle HDPE transparent, closure PP
- Ø
- Cost-effective and shapely
- Handy round bottles with snap-action hinged lid
- Sampling possible per portion
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Trasparente |
| Da utilizzare con (applicazione) | Cosmetic liquids, emulsions, creams and oils |
| Materiale | HDPE |
| Quantità | 1 |
| Trasparenza | Si |
| Dimensioni filettatura (sistema metrico) | 22mm |
| Colore chiusura | Bianco |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |