Learn More
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure
Codice prodotto. 11892323 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 25
pezzi 50
Codice prodotto. 11892323
Marca: Buerkle™ 03080500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Buerkle™ HDPE Round Bottles with Snap Closure is suitable for cosmetic liquids, emulsions, creams and oils.
  • Bottle HDPE transparent, closure PP
  • Ø
  • Cost-effective and shapely
  • Handy round bottles with snap-action hinged lid
  • Sampling possible per portion
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Colore Trasparente
Da utilizzare con (applicazione) Adatto per l'uso con alimenti
Materiale HDPE
Quantità 1
Dimensioni filettatura (sistema metrico) 25 mm
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 182 mm
Dimensione chiusura 3 mm
Tipo di chiusura Snap-action Hinged