Learn More
Kautex™ HDPE SafeGrip Narrow Neck Bottle
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2.5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
- Optimized handle for safe and comfortable handling.
- Recessed labelling field with sizes 1000 and 2500 mL.
- GL 45 neck, three different types of closures available
- leakproof
- Optimized handle for safe and comfortable handling
- UN approved for liquids
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2.5 L |
| Colore | Black |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28.7 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Sending Samples, Mailing, Storage, Transport |
| Materiale | HDPE |
| Finitura collo | Narrow |
| Certificazione/Conformità | UN 3H1/X1.9/250 |
| Bocca | Stretta |
| Altezza (sistema metrico) | 294 mm |
| Product Type | Square Narrow Mouth Bottle |
| Vedi altri risultati |