Learn More
SCAT Imbuto di sicurezza in HDPE con coperchio a cerniera
Codice prodotto. 10620251 Sfoglia Tutto SCAT Europe Prodotti
Click to view available options
Include:
Con coperchio a cerniera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10620251
Marca: SCAT 107670
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
L'imbuto di sicurezza SCAT con coperchio a cerniera è progettato per risparmiare spazio ed è facile da maneggiare. Grazie al coperchio incernierato come meccanismo di chiusura, anche quantità molto piccole e rifiuti liquidi viscosi possono essere scaricati facilmente.
Tutti gli imbuti sono fatti di PE-HD nero, elettricamente conduttivo e dotato di un cavo di messa a terra, per una messa a terra sicura dell'imbuto. Il setaccio per lo sporco serve come protezione aggiuntiva contro gli spruzzi e per catturare le vostre bacchette.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 330 mL
Materiale HDPE
Altezza (sistema metrico) 240 mm
Colore Rosso
Descrizione Dimensione della filettatura: S 60/61
Include Con coperchio a cerniera
Quantità 1 Ogni
Product Type Imbuto di sicurezza