Learn More
Wheaton™ HDPE Scintillation Vial
231.00€ - 384.00€
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 27 mm
Materiale HDPE
Volume (sistema metrico) 20 mL
Materiale chiusura Polypropylene
Tipo di chiusura Screw Cap
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Material (Liner) Prezzo Quantità e disponibilità  
11758869
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
986720
Foamed Polyethylene
339.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 18-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11754179
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
986724
Linerless
384.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 07-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
10523804
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
986714
Linerless
231.00€
pezzi 500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 02-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11748839
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Wheaton™
986721
Metal foil
339.00€
pezzi 1000
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 31-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
27 mm
20 mL
Screw Cap
Scintillation Vial
HDPE
Polypropylene
61 mm
22-400