Learn More
Brand™ Sessole in HDPE
Sfoglia Tutto Brand Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 ml
1000 ml
Lunghezza (sistema metrico):
350 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Manufactured from HDPE
- Natural colored
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 ml |
| Colore | Naturale |
| Product Type | Sessola |
| Materiale | HDPE |
| Lunghezza (sistema metrico) | 400 mm |