Learn More
Kautex™ Bottiglia rotonda a collo stretto in LDPE serie 301 con tappo, ecru
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
14 mm
18 mm
28 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 3200
pezzi 4
pezzi 850
Descrizione
- Stoppers packed in polybag
- Flexible
- Good shape-retaining properties
- Leak-proof
- LPDE
- Narrow Neck
- Color: Ecru
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Colore | Naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 28 mm |
| Materiale | LDPE |
| N. per custodia | Cassa da 30 |
| N. per confezione | 1 ciascuno |
| Imballaggio | Bottiglia |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Vedi altri risultati |