Learn More
Kautex™ Bottiglia rotonda a collo stretto in LDPE serie 301 con tappo, ecru
Codice prodotto. 17808107
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 ml
50 ml
100 ml
1000 ml
2000 ml
3000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
14 mm
18 mm
28 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 20
pezzi 3200
pezzi 4
pezzi 850
Codice prodotto. 17808107
Marca: Kautex™ 2000770500
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the versatile Kautex™ LDPE Narrow Neck Round Bottle with Stopper, Ecru, for item packaging, sending samples, and transporting, mailing and storage.
  • Stoppers packed in polybag
  • Flexible
  • Good shape-retaining properties
  • Leak-proof
  • LPDE
  • Narrow Neck
  • Color: Ecru
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 10 ml
Colore Naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 14 mm
Materiale LDPE
N. per custodia Cassa da 3200
Closure Included
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 46.5 mm
Product Type Bottiglia
Dimensione chiusura 14 mm
Diametro (sistema metrico) 26 mm
Tipo di chiusura Tipo a vite