Learn More
Buerkle™ HDPE Sealable Wide Mouth Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE
- Leakproof
- Easy to fill due to wide-necked opening
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Colore | Translucent |
| Descrizione | Round |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 26.5 mm |
| Materiale | HDPE |
| N. per confezione | Each |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 64 mm |
| Vedi altri risultati |
SampleSafe seals available as accessories