Learn More
Buerkle™ HDPE Sealable Wide Mouth Bottles
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- HDPE
- Leakproof
- Easy to fill due to wide-necked opening
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1000 mL |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 50 mm |
| Materiale | HDPE |
| Closure Included | Sì |
| Bocca | Larga |
| Altezza (sistema metrico) | 186 mm |
| Diametro (sistema metrico) | 100 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
SampleSafe seals available as accessories