Learn More
Buerkle™ HDPE Sealable Wide Mouth Bottles
Codice prodotto. p-8002245 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11802731
Marca: Buerkle™ 03220250
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Sturdy bottle with sealing eyelets on the screw cap and the bottle. Particularly suited for sending samples. Seals provide increased sample authenticity. Easy to fill due to wide opening. Particularly suitable for viscous media, powder, granules and pastes.
  • HDPE
  • Leakproof
  • Easy to fill due to wide-necked opening
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Colore Translucent
Descrizione Round
Diametro (sistema metrico) interno collo 26.5 mm
Materiale HDPE
N. per confezione Each
Closure Included
Bocca Larga
Altezza (sistema metrico) 118 mm
Diametro (sistema metrico) 64 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
SampleSafe seals available as accessories