Learn More
Kautex™ HDPE Series 353 Industrial Jerry Can
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
5 L
Dimensione della confezione:
pezzi 160
Descrizione
- Manufactured from HDPE
- For closure sizes DIN 55/51
- UN approval for: 2.5 to 5 L and 10 to 30 L jerry cans
- Can be used for almost any purpose
- Applications include storage, packaging and transport
- Available in blue or natural color
- Comprehensive range of closure accessories facilitate multipurpose use
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Capacità (sistema imperiale) | 1.3 gal. |
| Capacità (sistema metrico) | 5 L |
| Certificazione/Conformità | Reference Declaration of Compliance |
| Rivestimento interno chiusura | Unlined |
| Materiale chiusura | HDPE |
| Dimensione chiusura | 55 mm |
| Tipo di chiusura | Screw Cap |
| Colore | Blue |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storage, Packaging, Transport |
| Vedi altri risultati |