Learn More
Huenersdorf™ Contenitori per campioni in HDPE
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 ml
Forma:
Rettangolo
Dimensione della confezione:
pezzi 20
Descrizione
- Resistant to acids and chemicals
- Tightly closing lid
- Deep freezable
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 ml |
| Colore chiusura | Natural |
| Materiale chiusura | LDPE |
| Tipo di chiusura | Coperchio a chiusura ermetica |
| Colore | Natural |
| Materiale | Polyethylene |
| Forma | Rettangolo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per applicazioni varie |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Deep Freezer, Dishwasher, Microwave |
| Include | Coperchio in LDPE a chiusura ermetica |
| Vedi altri risultati |