Learn More
Buerkle™ Spruzzatori in HDPE con vaporizzatore a pompa e tappo di sicurezza
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
20 ml
50 ml
100 mL
250 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 10
pezzi 5
Descrizione
- Trasparente per una facile identificazione dei contenuti
- Bottiglia in HDPE, pompa del vaporizzatore in PP e acciaio inox
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 50 ml |
| Colore | Trasparente |
| Include | Coperchio di sicurezza, vaporizzatore a pompa, copertura di protezione |
| Materiale | HDPE |
| Closure Included | Sì |
| Forma | Rotondo |
| Altezza (sistema metrico) | 110 mm |
| Materiale chiusura | Polipropilene, acciaio inox |
| Tipo di chiusura | Spray |